Kluczowe dokumenty
W326305
L-Cysteine
≥97%, FG
Synonim(y):
(R)-2-Amino-3-mercaptopropionic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
FG
Halal
Poziom jakości
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.320
FDA 21 CFR 184.1271
Próba
≥97%
aktywność optyczna
[α]26/D +8.0 to +9.5°, c = 2 in 5 M HCl
mp
240 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 25 mg/mL
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
Organoleptyczne
sulfurous
ciąg SMILES
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Klucz InChI
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Zastosowanie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Protokoły
Separation of L-Alanine; Glycine; L-Valine; L-Leucine; L-Isoleucine; L-Proline; L-Methionine; L-Serine; L-Threonine; L-Phenylalanine; L-Aspartic acid; L-4-Hydroxyproline; L-Cysteine; L-Glutamic acid; L-Asparagine; L-Lysine; L-Glutamine; L-Histidine; L-Tyrosine; L-Tryptophan; L-Cystine
Chromatograms
application for HPLCGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W326305-100G | 4061837528651 |
W326305-1KG | 4061835566839 |
W326305-5KG | 4061834397441 |
W326305-SAMPLE | 4061835566846 |