Merck
W330108
Sigma-Aldrich
DL-Methionine
99%, FCC, FG
Synonim(y):
(±)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid, DL-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SCH2CH2CH(NH2)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.21
Numer FEMA:
3301
Beilstein:
636185
Numer WE:
Nr Rady Europy:
569
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
17.014
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.320
Próba
99%
mp
280 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
acidic; sulfurous
ciąg SMILES
CSCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
Klucz InChI
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
DL-Methionine is a sulfur-containing amino acid mainly used as a dietary supplement for poultry. It is a key precursor for synthesizing carnitine and creatine in the body.
Zastosowanie
  • Wpływ DL-metioniny i metabisiarczynu sodu na fotostabilność witaminy K1...: Badanie to bada, w jaki sposób DL metionina i metabisiarczyn sodu wpływają na fotostabilność witaminy K1, co ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia interakcji i stabilności preparatów witaminowych (Ho i Wong, 1998).
  • Polimery aminokwasowe do zastosowań biomedycznych. I. Właściwości przepuszczalności kopolimerów L-leucyny i DL-metioniny...: W pracy zbadano właściwości przepuszczalności kopolimerów wykonanych z L-leucyny i DL-metioniny, które mają istotne implikacje dla zastosowań biomedycznych, takich jak systemy dostarczania leków (Martin, May i McMahon, 1971).
  • Pomiar ESR krótko żyjących wolnych rodników otrzymanych przez dodanie OH do DL-metioniny...: Ten artykuł opisuje pomiary elektronowego rezonansu spinowego (ESR) krótkożyciowych wolnych rodników wytwarzanych po dodaniu grup hydroksylowych do DL-metioniny, oferując wgląd w chemię rodników aminokwasów (Bürk i Schoffa, 1969).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Replacement value of betaine for DL-methionine in male broiler chicks.
Schutte JB, et al.
Poultry Science, 76(2), 321-325 (1997)
Pilar Lloris-Garcerá et al.
Journal of molecular biology, 426(11), 2246-2254 (2014-04-03)
The increasing number of solved membrane protein structures has led to the recognition of a common feature in a large fraction of the small-molecule transporters: inverted repeat structures, formed by two fused homologous membrane domains with opposite orientation in the
Shawn Flanagan et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 59(1), 178-185 (2014-10-22)
Prolonged treatment with the oxazolidinone linezolid is associated with myelosuppression, lactic acidosis, and neuropathies, toxicities likely caused by impairment of mitochondrial protein synthesis (MPS). To evaluate the potential of the novel oxazolidinone tedizolid to cause similar side effects, nonclinical and
Camilla Schalin-Jäntti et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 54(5), 739-747 (2013-04-05)
All patients with primary hyperparathyroidism should undergo localization studies before reoperation, but it is not known which method is most accurate. The purpose of this prospective study was to compare the performance of planar scintigraphy with (123)I/(99m)Tc-sestamibi, (99m)Tc-sestamibi SPECT (SPECT/CT)
Gavin C Preston et al.
The EMBO journal, 34(15), 2008-2024 (2015-07-03)
Myc controls the metabolic reprogramming that supports effector T cell differentiation. The expression of Myc is regulated by the T cell antigen receptor (TCR) and pro-inflammatory cytokines such as interleukin-2 (IL-2). We now show that the TCR is a digital
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W330108-10KG4061834397571
W330108-1KG4061835566938
W330108-5KG4061835566945
W330108-SAMPLE4061834356332