Kluczowe dokumenty
G004723
HPLC Analysis of t-BOC-Methionine Enantiomers on Astec® (R,R) P-CAP
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Astec (R,R) P-CAP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (31024AST)
mobile phase: 20 mM ammonium acetate in: (A) acetonitrile; (B) methanol; (70:30, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 2 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
P-CAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)