Key Documents
C3300000
Cystine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
L-Cystine, (R,R)-3,3′-Dithiobis(2-aminopropionicacid)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
cystine
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
ciąg SMILES
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
Klucz InChI
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Separation of L-Alanine; Glycine; L-Valine; L-Leucine; L-Isoleucine; L-Proline; L-Methionine; L-Serine; L-Threonine; L-Phenylalanine; L-Aspartic acid; L-4-Hydroxyproline; L-Cysteine; L-Glutamic acid; L-Asparagine; L-Lysine; L-Glutamine; L-Histidine; L-Tyrosine; L-Tryptophan; L-Cystine