A0153000
Acetylcysteine impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
N,S-Diacetyl-L-cysteine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
acetylcysteine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S(C[C@H](NC(=O)C)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C7H11NO4S/c1-4(9)8-6(7(11)12)3-13-5(2)10/h6H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,11,12)/t6-/m0/s1
Klucz InChI
HSPYGHDTVQJUDE-LURJTMIESA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)