Kluczowe dokumenty
RES1513C-A7
L-Cystine dihydrochloride, non-animal derived
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
L-Cystine dihydrochloride
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
opis
Non-Animal Derived
Formularz
powder
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin, microbial, and trace metals, tested
przydatność
suitable for manufacturing use
obecność zanieczyszczeń
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
ciąg SMILES
Cl.Cl.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2.2ClH/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12;;/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12);2*1H/t3-,4-;;/m0../s1
Klucz InChI
HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
Opis ogólny
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Zastosowanie
Opakowanie
RES1513C-A701X: 100g container
RES1513C-A704X: 10kg container
Informacje prawne
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?