PLAC02510
Regenerated Cellulose Membrane Filter, 1 kDa NMWCO
Ultracel®, filter diam. 25 mm
Synonim(y):
Ultrafiltration Discs, 1 kDa NMW, Ultrafiltration membrane discs
About This Item
Polecane produkty
Materiały
regenerated cellulose membrane
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Ultracel®
metody
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
śr. filtra
25 mm
powierzchnia filtracyjna
4.1 cm2
macierz
Ultracel®
wielkość porów
1 kDa NMWCO
Warunki transportu
ambient
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1