Key Documents
PBHK02510
Millipore
PES Membrane Filter, 100 kDa NMWCO
Biomax®, filter diam. 25 mm
Synonim(y):
Biomax PES ultrafiltration membrane discs, Ultrafiltration Discs, 100 kDa NMW
About This Item
Kod UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiały
polyethersulfone membrane
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Biomax®
metody
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
śr. filtra
25 mm
powierzchnia filtracyjna
4.1 cm2
wielkość porów
100 kDa NMWCO
Warunki transportu
ambient
Zastosowanie
100 kDa NMWL, Biomax polyethersulfone, 25 mm diameter
Informacje prawne
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1