Merck
681326
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsilyl)ethanesulfonamide
90%
Synonim(y):
SES-NH2
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiCH2CH2SO2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
90%
Postać
solid
mp
81-87 °C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)CCS(N)(=O)=O
InChI
1S/C5H15NO2SSi/c1-10(2,3)5-4-9(6,7)8/h4-5H2,1-3H3,(H2,6,7,8)
Klucz InChI
MZASHBBAFBWNFL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Useful reagent for introduction of a SES-protected nitrogen functionality, which can be cleaved with fluoride ion.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
2-(Trimethylsilyl)ethanesulfonyl (or SES) group in amine protection and activation.
Patrice Ribière et al.
Chemical reviews, 106(6), 2249-2269 (2006-06-15)