Merck
181366
Sigma-Aldrich
Poly(4-bromostyrene)
average Mw ~65,000 by GPC, powder
Synonim(y):
p -Homopolimer bromostyrenu, Homopolimer 4-bromostyrenu, Poli(p-bromostyren )
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH(C6H4Br)]n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
average Mw ~65,000 by GPC
ciąg SMILES
Brc1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C8H7Br/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2
Klucz InChI
WGGLDBIZIQMEGH-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)