Kluczowe dokumenty
O8801
Oxalyl chloride
reagent grade, 98%
Synonim(y):
Ethanedioyl dichloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
gęstość pary
4.4 (vs air)
ciśnienie pary
150 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
zanieczyszczenia
≤1.0% phosgene content
współczynnik refrakcji
n20/D 1.429 (lit.)
bp
62-65 °C (lit.)
mp
−10-−8 °C (lit.)
gęstość
1.5 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C2Cl2O2/c3-1(5)2(4)6
Klucz InChI
CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- To synthesize β, β′-diketodithioethers from β, β′-dihydroxydithioethers via Swern oxidation.
- In the DMSO-catalyzed Swern oxidation of primary amides or aldoximes to nitriles in the presence of triethylamine as a base.
- In the Moffatt-Swern oxidation of aryl allylic alcohols to halogenated unsaturated ketones in the presence of triethylamine.
- Synthesis of N-heterocyclic ynones and ynediones, used to activate carboxylic acids
- Chlorination and halogenation
- Three-component [3+2] cycloadditions
- Reactions with organostannanes
- Synthesis of cyclopentenones
- Carbonylations, used as a carbonyl synthon
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?