Merck
666939
Sigma-Aldrich
3-Bromo-N,N-dimethylaniline
97%
Synonim(y):
(3-Bromophenyl)dimethylamine, 1-Bromo-3-dimethylaminobenzene, 3-(N,N-Dimethylamino)-1-bromobenzene, 3-Bromo-N,N-dimethylaniline, 3-Bromo-N,N-dimethylbenzenamine, N-(3-Bromophenyl)dimethylamine
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H5N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6015
gęstość
1.402 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
amine
bromo
ciąg SMILES
CN(C)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-10(2)8-5-3-4-7(9)6-8/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
USEXQPWLCGBYNT-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Courtney T Jollymore-Hughes et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 24(21), 5270-5279 (2016-09-18)
Association of cholinesterase with β-amyloid plaques and tau neurofibrillary tangles in Alzheimer's disease offers an opportunity to detect disease pathology during life. Achieving this requires development of radiolabelled cholinesterase ligands with high enzyme affinity. Various fluorinated acetophenone derivatives bind to