Kluczowe dokumenty
523054
4-Bromo-2-methylanisole
98%
Synonim(y):
5-Bromo-2-methoxytoluene
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(CH3)OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
solid
mp
66-69 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
COc1ccc(Br)cc1C
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)10-2/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
UDLRGQOHGYWLCS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-bromo-2-metyloanizol można otrzymać przez bromowanie o-metyloanizolu(2-metyloanizolu). Można go również otrzymać w reakcji między tribromkiem 1-butylo-3-metyloimidazoliowym [(Bmim)Br3] a aktywowanym związkiem aromatycznym. W badaniu uczestniczy jako substrat do a-arylacji sulfonamidu.
Zastosowanie
4-bromo-2-metyloanizol może być stosowany w syntezie 4-izopropylo-2-metylofenolu i 4-metoksy-3-metylofenolu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
(Bmim) Br3 as a New Reagent for Regioselective Monobromination of Phenols and Several Activated Aromatics under Solvent-free Conditions.
Le ZG, et al.
Chin. J. Chem., 23(11), 1537-1540 (2005)
James R Vyvyan et al.
The Journal of organic chemistry, 69(7), 2461-2468 (2004-03-31)
Aromatic bisabolene derivatives were prepared by two methods involving cross-coupling of organozinc reagents. The first synthesis of (+/-)-glandulone A (10), as well as syntheses of (+/-)-curcuhydroquinone (8) and (+/-)-curcuquinone (9), were accomplished via coupling of a secondary alkyl zinc reagent
Total synthesis of (?)-heliannuol D, an allelochemical from Helianthus annuus.
Vyvyan JR and Looper RE.
Tetrahedron Letters, 41(8), 1151-1154 (2000)
The isopropyl cresols.
Carpenter MS and Easter WM.
The Journal of Organic Chemistry, 20(4), 401-411 (1955)
George Majetich et al.
The Journal of organic chemistry, 62(13), 4321-4326 (1997-06-27)
It has been shown that bromodimethylsulfonium bromide, generated in situ by treating dimethyl sulfoxide with aqueous hydrobromic acid, is a milder and more selective reagent for electrophilic aromatic bromination than elemental bromine.