Kluczowe dokumenty
480835
2-Bromo-4-methylanisole
97%
Synonim(y):
3-Bromo-4-methoxytoluene
About This Item
Wzór liniowy:
Br(CH3)C6H3OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.565 (lit.)
bp
124-125 °C/20 mmHg (lit.)
mp
15.5 °C (lit.)
gęstość
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
COc1ccc(C)cc1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6-3-4-8(10-2)7(9)5-6/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
DHPUIKWBNXTXOB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-bromo-4-metyloanizol można otrzymać poprzez bromowanie 4-metyloanizolu przy użyciu poli(bromochromianu 4-winylopirydyniowego).
Zastosowanie
2-bromo-4-metyloanizol może być stosowany w syntezie:
- 1,6-bis(2-hydroksy-5-metylofenylo)pirydyna (H2mdppy)
- 1,8-dimetoksy-4-metyloantrachinon
- 2-(2-metoksy-5-metylofenylo)-2-metylo-4-oksocyklopentanokarboksylan etylu
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Unambiguous synthesis and spectral characterization of 1,8-dihydroxy-4-methylanthraquinone.
Wang A, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 1, 80-84 (2002)
Poly (4-vinylpyridinium bromochromate): an efficient reagent for bromination of aromatic compounds.
Albadi J, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 144(2), 179-181 (2013)
Lipase-Promoted Access to Phenolic Herbertane-Type Sesquiterpenes: (+)-1, 14-Herbertenediol, (-)-a-Herbertenol, (-)-Herbertenediol and Their Enantiomers.
Acherar S, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2004(24), 5092-5099 (2004)
Highly efficient white organic electroluminescence from a double-layer device based on a boron hydroxyphenylpyridine complex.
Liu Y, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 41(1), 182-184 (2002)
Total synthesis of (?)-herbertenolide by stereospecific formation of vicinal quaternary centers in a crystalline ketone.
Ng D, et al.
Organic Letters, 6(4), 645-647 (2004)