Merck
54306
Supelco
1,4-Dimethoxybenzene
analytical standard
Synonim(y):
p-Methoxyanisole, Dimethylhydroquinone, Hydroquinone dimethyl ether, NSC 7483
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.16
Beilstein:
774605
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
4.8 (vs air)
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.0% (GC)
temp. samozapłonu
1463 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
tw
213 °C (lit.)
mp
54-56 °C (lit.)
gęstość
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
ciąg SMILES
COc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
257.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
125 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)