Kluczowe dokumenty
50621
tert-Butanol
analytical standard
Synonim(y):
2-Methyl-2-propanol, tert-Butyl alcohol, Trimethyl carbinol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
Próba
≥99.8% (GC)
temp. samozapłonu
896 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
8 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.387 (lit.)
n20/D 1.387
bp
83 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
gęstość
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
Klucz InChI
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Detection and quantification of butanol and its isomers in paint samples by a rapid fast gas chromatography-proton transfer reaction-mass spectrometer (FastGC-PTR-MS) method
- Simultaneous assessment of 121 VOCs emitted from 41 cellulose acetate movie films by proton transfer reaction-time-of-flight-mass spectrometry (PTR-ToF-MS)
- As an internal standard in the determination of n-butane and its metabolites in the blood, heart, and tissue samples of three autopsy cases that died due to sniffling n-butane and isobutane from portable gas cartridges
- Headspace-single drop microextraction (HS-SDME) of VOCs from different types of tomato samples for their quantification by gas chromatography-flame ionization detection (GC-FID)
Inne uwagi
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
59.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
15 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The Utility of Headspace Grade Solvents for the Analysis of Organic Volatile Impurities
Protokoły
-Butanol; 2-Methyl-2-butanol; 2-Methyl-1-butanol; 3-Pentanol; 1-Butanol; 2-Methyl-1-propanol; 2-Pentanol, 98%; 3-Methyl-1-butanol; 1-Propanol