Merck
P22400
Sigma-Aldrich
N-Phenyldiethanolamine
97%
Synonim(y):
2,2′-(Phenylimino)diethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)aniline, N-Phenyl-2,2′-iminodiethanol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5N(CH2CH2OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.23
Beilstein:
2096832
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Próba
97%
Formularz
solid
mp
56-58 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCN(CCO)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO2/c12-8-6-11(7-9-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12-13H,6-9H2
Klucz InChI
OJPDDQSCZGTACX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Piotr Król et al.
Colloid and polymer science, 289(15-16), 1757-1767 (2011-12-02)
WAXS, DSC and AFM methods were employed to compare phase structures of the coatings obtained from waterborne polyurethane cationomers which had been synthesised in the reaction of some diisocyanates (MDI, IPDI, TDI and HDI) with polyoxyethylene glycols (M = 600 and 2,000)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P22400-250G4061834362807
P22400-1KG4061825850054
P22400-3KG
P22400-5G