Merck
375942
Sigma-Aldrich
Diisopropylsilyl bis(trifluoromethanesulfonate)
96%
Synonim(y):
Trifluoromethanesulfonic acid diisopropylsilylene ester
About This Item
Wzór liniowy:
(CF3SO3)2Si[CH(CH3)2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.40
Beilstein:
3567500
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.382 (lit.)
tw
85-86 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.396 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)[Si](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)C(C)C
InChI
1S/C8H14F6O6S2Si/c1-5(2)23(6(3)4,19-21(15,16)7(9,10)11)20-22(17,18)8(12,13)14/h5-6H,1-4H3
Klucz InChI
BHZPNBNSRVSTBW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter