Merck
C70606
Sigma-Aldrich
4-Chlororesorcinol
98%
Synonim(y):
1,3-Dihydroxy-4-chlorobenzene
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.56
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
bp
147 °C/18 mmHg (lit.)
mp
106-108 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(Cl)c(O)c1
InChI
1S/C6H5ClO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
Klucz InChI
JQVAPEJNIZULEK-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
248.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
120 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Burcu Bekdeşer et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(46), 11109-11115 (2014-11-05)
Hypochlorous acid (HOCl) is an important reactive oxygen species (ROS) and non-radical and is taking part in physiological processes concerned with the defense of the organism, but there has been limited information regarding its scavenging by polyphenols. This study was