Merck
144894
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-methylphenol
97%
Synonim(y):
2-Amino-5-hydroxytoluene, 4-Amino-m-cresol, 4-Hydroxy-2-methylaniline
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H3(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.15
Beilstein:
2078803
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
176-179 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(O)ccc1N
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,8H2,1H3
Klucz InChI
QGNGOGOOPUYKMC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-amino-3-metylofenol jest metabolitem 3-metylo-4-nitrofenolu. Jest głównym metabolitem rakotwórczej o-toluidyny i powoduje uszkodzenia DNA w obecności Cu(II).
Zastosowanie
4-Amino-3-metylofenol został użyty do syntezy nowego typu pęsety-cząsteczki, w której silnie preferowana konformacja wiązania jest generowana przez zbieżne, wewnątrzcząsteczkowe wiązania wodorowe.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Y Ohkuma et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 372(1), 97-106 (1999-11-24)
Mechanisms of DNA damage by metabolites of carcinogenic o-toluidine in the presence of metals were investigated by the DNA sequencing technique using (32)P-labeled human DNA fragments. 4-Amino-3-methylphenol, a major metabolite, caused DNA damage in the presence of Cu(II). Predominant cleavage
Howard M Colquhoun et al.
Faraday discussions, 143, 205-220 (2009-01-01)
A novel type of tweezer molecule containing electron-rich 2-pyrenyloxy arms has been designed to exploit intramolecular hydrogen bonding in stabilising a preferred conformation for supramolecular complexation to complementary sequences in aromatic copolyimides. This tweezer-conformation is demonstrated by single-crystal X-ray analyses
Robert A Kanaly et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 53(16), 6426-6431 (2005-08-04)
Biotransformation of the environmental pollutant 3-methyl-4-nitrophenol (MNP), a newly characterized estrogenic chemical, and the primary breakdown product of the heavily used insecticide fenitrothion was investigated using a common soil fungus. In 96 h, daily culture sacrifice, extraction, and analysis showed
Emel Ermiş et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 243, 118761-118761 (2020-08-28)
Eight new azomethine compounds (3a-3h) containing thiophene and aminophenol functionality were synthesized in excellent yields by using conventional heating and microwave assisted synthesis methods. The structures of newly synthesized compounds were characterized by spectroscopic techniques such as UV-Vis, FTIR, 1H