Merck
98835
Supelco
4-Amino-3-methylphenol
analytical standard
Synonim(y):
2-Amino-5-hydroxytoluene, 4-Amino-m-cresol, 4-Hydroxy-2-methylaniline
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H3(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.15
Beilstein:
2078803
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
176-179 °C (lit.)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cc1cc(O)ccc1N
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,8H2,1H3
Klucz InChI
QGNGOGOOPUYKMC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)