Merck
515051
Sigma-Aldrich
Potassium ethoxide solution
24 wt. % in ethanol
Synonim(y):
Potassium ethanolate, Potassium ethylate
About This Item
Wzór liniowy:
KOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
stężenie
24 wt. % in ethanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.39
gęstość
0.894 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[K+].CC[O-]
InChI
1S/C2H5O.K/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
Klucz InChI
RPDAUEIUDPHABB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
70.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
21.1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)