About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7NS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
mp
88-91 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN1C(=S)Sc2ccccc12
InChI
1S/C8H7NS2/c1-9-6-4-2-3-5-7(6)11-8(9)10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
IRNRNPNZAKHEAW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Converts epoxides to episulfides.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
M30000-25G | 4061834046288 |