Merck
663069
Sigma-Aldrich
(5R)-(+)-2,2,3-Trimethyl-5-benzyl-4-imidazolidinone monohydrochloride
97%
Synonim(y):
(5R)-2,2,3-Trimethyl-5-phenylmethyl-4-imidazolidinone monohydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H19ClN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +67°, c = 1 in H2O
mp
157-161 °C
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
Cl.CN1C(=O)[C@@H](Cc2ccccc2)NC1(C)C
InChI
1S/C13H18N2O.ClH/c1-13(2)14-11(12(16)15(13)3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,11,14H,9H2,1-3H3;1H/t11-;/m1./s1
Klucz InChI
YIYFEXGDFJLJGM-RFVHGSKJSA-N
Zastosowanie
Used in first highly enantioselective organocatalytic Diels-Alder reaction and 1,3-dipolar addition.
Informacje prawne
U.S. Pat. 6,369,243 and related patents apply. For research purposes only.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ahrendt, K. A. et al
Journal of the American Chemical Society, 122, 4243-4243 (2000)
Jen, W. S. et al
Journal of the American Chemical Society, 122, 9874-9874 (2000)
Produkty
In collaboration with Materia, Inc., we are pleased to offer six imidazolidinone OrganoCatalysts™.
We współpracy z Materia, Inc. mamy przyjemność zaoferować sześć imidazolidynonów OrganoCatalysts™.