Merck
767794
Sigma-Aldrich
4-(4-methoxyphenyl)benzaldehyde
97%
Synonim(y):
4′-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
103-106 °C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)-c2ccc(C=O)cc2
InChI
1S/C14H12O2/c1-16-14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-11(10-15)3-5-12/h2-10H,1H3
Klucz InChI
JTTIGLYPLMYHAT-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3