Merck
D106003
Sigma-Aldrich
9,10-Dihydrophenanthrene
94%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.25
Beilstein:
1907655
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
94%
Postać
liquid
tw
168-169 °C/15 mmHg (lit.)
mp
30-35 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1Cc2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-8H,9-10H2
Klucz InChI
XXPBFNVKTVJZKF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Antoine Burel et al.
Journal of chromatography. A, 1485, 101-119 (2017-01-22)
This study aims at modelling and predicting solute retention in capillary Gas Chromatography (GC) and Flow Modulation comprehensive GC (FM-GCxGC). A new thermodynamic model, taking into account the effects of temperature and pressure, is proposed to describe the variation of