900444
Red light-emitting spiro-copolymer
average Mw 180,000
Synonim(y):
9829 SPR-001
Zastosowanie
- Rozpuszczalny kopolimer redspiro.
- Długa żywotność, z dużym potencjałem do dalszej poprawy.
- Nasycone czerwone koordynaty kolorów.
- Niskie napięcie robocze.
- Bardzo dobra lepkość w wielu rozpuszczalnikach organicznych.
Typowa wydajność mierzona w standardowej strukturze urządzenia (ITO/PEDOT:PSS 20 nm/SPR-001 80 nm/Ba 6 nm/Ag 150 nm):
- Maks. wydajność: 1,90 Cd/A.
- V_on: 2,00 V.
- V przy 100 cd/m2: 3,3 V.
- V przy 1000 cd/m2: 5,1 V.
- Maks. wydajność energetyczna: 1,80 lm/W.
- Zewnętrzny efekt kwantowy: 2,44%.
- CIE1931 przy 100 cd/m2: (0,67, 0,33).
- Żywotność DC przy 100 cd/m2 w RT: >20 000.
Uwaga dotycząca przygotowania
- 11 g/L w toluenie do powlekania wirowego.
- Specjalna formuła wymagana do drukarek atramentowych.
- Przygotowanie powinno odbywać się w atmosferze N2.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Advances in the area of soft optoelectronics, with a focus on the development of organic optoelectronic devices on shape memory polymers (SMP) is discussed.