Kluczowe dokumenty
923214
Poly(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)
Mw 50,000-150,000 by GPC
Synonim(y):
PFO
About This Item
Polecane produkty
opis
PL - 426 nm (in THF)
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
Mw 50,000-150,000 by GPC
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pasmo wzbronione
2.5 eV
rozpuszczalność
THF: soluble
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
λmaks.
376 nm in THF
Energia orbitalna
HOMO -5.3 eV
LUMO -2.8 eV
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Zastosowanie
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)