Kluczowe dokumenty
1.07711
Supelco
Piasek morski
extra pure
Synonim(y):
Sea sand
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
O2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
11111701
Numer indeksu EC:
238-878-4
NACRES:
NB.51
Poziom jakości
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤0.5% HCl solubles
strata
≤0.5% loss on ignition, 900 °C
wielkość cząstki
0.1-0.315 mm (>=90%)
pH
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O, slurry)
bp
>2200 °C/1013 hPa
mp
1713 °C
gęstość
2.65 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
1400 kg/m3
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.01%
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Substancje rozpuszczalne w kwasie solnym: ≤ 0,5 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,01 %
Straty podczas zapłonu (900 °C): ≤ 0,5 %
Wielkość cząstek (0,1 - 0,315 mm): ≥ 90 %
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
broad spectrum insecticide, egradation product, phenylpyrazole pesticide, World Health Organization (WHO), HPLC, UV, testing of Fipronil and Fipronil sulfone in Food