Key Documents
NIST2259
PCB congeners in 2,2,4-trimethylpentane
NIST® SRM® 2259
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 ampules x 1.2 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
GC/MS: suitable
format
matrix material
Opis ogólny
This Standard Reference Material (SRM) is a solution of 80 polychlorinated biphenyl (PCB) congeners in 2,2,4-trimethylpentane (isooctane). This SRM is intended primarily for use in the calibration of chromatographic instrumentation used for the determination of the certified compounds. A unit of SRM 2259 consists of five 2-mL ampoules, each containing approximately 1.2 mL of solution. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 2259_cert
SRM 2259_SDS
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)