Kluczowe dokumenty
NIST2261
Chlorinated pesticides in hexane
NIST® SRM® 2261
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 1.2 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
agriculture
Format
multi-component solution
Opis ogólny
This Standard Reference Material (SRM) is a solution of 15 chlorinated pesticides in hexane and is intended primarily for use in the calibration of gas chromatographic instrumentation used for the determination of chlorinated pesticides. A unit of SRM 2261 consists of five 2 mL ampoules, each containing approximately 1.2 mL of solution. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 2261_cert
SRM 2261_SDS
Inne uwagi
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Hexachlorobenzene, gamma-HCH, Heptachlor, Heptachlor epoxide, cis-Chlordane, trans-Nonachlor, Dieldrin, Mirex, 2,4-DDE, 4,4-DDE, 2,4-DDD, 2,4-DDT, 4,4-DDT
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)