Key Documents
NIST2257
PBDE congeners in 2,2,4-trimethylpentane
NIST® SRM® 2257
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 1.2 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
format
matrix material
Opis ogólny
This Standard Reference Material (SRM) is a solution of 38 polybrominated diphenyl ether (PBDE) congeners in 2,2,4-trimethylpentane. This SRM is intended primarily for use in the calibration of chromatographic instrumentation used for the determination of PBDE congeners. A unit of SRM 2257 consists of five 2-mL ampoules, each containing approximately 1.2 mL of solution. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 2257_cert
SRM 2257_SDS
Inne uwagi
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1