ciśnienie pary
0.11 mmHg ( 180 °C)
Próba
98%
mp
269-271 °C (lit.)
ciąg SMILES
Brc1c(Br)c(Br)c2C(=O)OC(=O)c2c1Br
InChI
1S/C8Br4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
Klucz InChI
QHWKHLYUUZGSCW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2