Merck
717274
Sigma-Aldrich
1,3,6,8-Tetrabromopyrene
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H6Br4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
517.83
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Formularz
solid
mp
416-420 °C
ciąg SMILES
Brc1cc(Br)c2ccc3c(Br)cc(Br)c4ccc1c2c34
InChI
1S/C16H6Br4/c17-11-5-13(19)9-3-4-10-14(20)6-12(18)8-2-1-7(11)15(9)16(8)10/h1-6H
Klucz InChI
ZKBKRTZIYOKNRG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Synthetic building block for the creation of blue to green OLED emitters
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
You Zhou et al.
The Analyst, 143(15), 3628-3634 (2018-07-04)
1-Hydroxypyrene (1-HP) is a urinary metabolite of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), and can function as a convenient biomarker for human intoxication of PAH carcinogens. The development of simple 1-HP sensors with high sensitivity and fast response is highly desirable. Herein
Yasuchika Hasegawa et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(53), 12308-12315 (2019-07-23)
Oxygen-sensitive and near-infrared (NIR) luminescent YbIII coordination polymers incorporating ligands based on pyrene derivatives were synthesized: YbIII -TBAPy and YbIII -TIAPy (TBAPy: 1,3,6,8-tetrakis(p-benzoate)pyrene; TIAPy: 1,3,6,8-tetrakis(3,5-isophthalic acid)pyrene). The coordination structures of these materials have been characterized by means of electrospray ionization