Merck
685194
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-cyanophenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
(4-Cyano-2-methylphenyl)boronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8BNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
solid
mp
287-305 °C
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
Cc1cc(ccc1B(O)O)C#N
InChI
1S/C8H8BNO2/c1-6-4-7(5-10)2-3-8(6)9(11)12/h2-4,11-12H,1H3
Klucz InChI
RGCVYEOTYJCNOS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
May contain varying amounts of anhydride.
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Reactions with (cyanomethylphenyl)boronic acid
  • Synthesis of oligo-boronic acid receptors with improved structural and electronic properties
  • Syntesis of aminoalkoxybiphenylnitriles for use as histamine-3 receptor ligands
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)