Kluczowe dokumenty
NIST2770
Sulfur in diesel fuel oil
NIST® SRM® 2770, (40 mg/kg)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 10 x 10 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
petroleum
Format
matrix material
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below.
Sulfur (S)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (C), Hydrogen (H)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, thymus,Liver,Bone marrow
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)