Merck
NIST2720
Sulfur in di-n-butyl sulfide
NIST® SRM® 2720
Synonim(y):
Dibutyl sulfide, 1,1′-Thiobisbutane, Butyl sulfide, NSC 8460
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3S(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.29
Beilstein:
1732829
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
gęstość pary
5.07 (vs air)
ciśnienie pary
5.17 mmHg ( 37.7 °C)
opakowanie
pkg of 5 x 4.5 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
XRF: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
gęstość
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
petroleum
Format
matrix material
ciąg SMILES
CCCCSCCCC
InChI
1S/C8H18S/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do stosowania jako wzorzec wewnętrzny w spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej (XRF) do pomiaru siarki w olejach i innych ciekłych matrycach węglowodorowych.
Cechy i korzyści
  • Certyfikowana przez NIST wartość zawartości siarki jest podawana w oparciu o analizy za pomocą termojonizacyjnej spektrometrii mas z rozcieńczeniem izotopowym (ID-TIMS).
  • Konserwacja i wygaśnięcie certyfikatu SRM, instrukcje użytkowania znajdują się na certyfikacie NIST.
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu ze strony nist.gov/SRM w celu uzyskania informacji o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Siarka (S)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
141.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
61 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)