CRM1891
F.A.M.E. Mix GLC-10
certified reference material, pkg of 100 mg (Neat)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Formularz
liquid
Certyfikat analizy
certificate is enclosed in each package
opakowanie
pkg of 100 mg (Neat)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
multi-component solution
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Check out our complete portfolio of Fatty acid methyl ester (FAME) reference material solution mixes
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Analit
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CRM1891 | 4061833541890 |