1893-1AMP
F.A.M.E. Mix GLC-30
certified reference material, ampule of 100 mg (Neat)
Synonim(y):
Mieszanka estrów metylowych kwasów tłuszczowych
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 100 mg (Neat)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
multi-component solution
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Analit
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)