1895-1AMP
F.A.M.E. Mix GLC-40
certified reference material, ampule of 100 mg (Neat)
Synonim(y):
Fatty Acid Methyl Ester Mix
About This Item
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 100 mg (Neat)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
multi-component solution
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Analit
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)