Merck
Analiza GC 38-składnikowej mieszaniny estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) na kolumnie 3325-IL60, porównanie z kolumną z glikolem polietylenowym (PEG)
Analiza GC 38-składnikowej mieszaniny estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) na kolumnie 3325-IL60, porównanie z kolumną z glikolem polietylenowym (PEG) suitable for GC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Methyl all-cis-7,10,13,16,19-docosapentaenoate
analytical standard
F.A.M.E. Mix, C4-C24
certified reference material,  wt. % (varied)
Supelco 37 Component FAME Mix
certified reference material, TraceCERT®, in dichloromethane (varied conc.), ampule of 1 mL
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
SLB®-IL60 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
CONDITIONS
column
PEG 3, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm
column
SLB-IL60, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (29505-U)
oven
170 °C, 1 °C/min to 225 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 260 °C
carrier gas
helium, 1.2 mL/min
liner
1.0 μL 100:1 split
liner
4 mm I.D., split/splitless type, single taper wool packed FocusLiner design
sample
Supelco 37-Component FAME Mix (47885-U) + C22:5n3, in methylene chloride