G005763
Analiza GC 38-składnikowej mieszaniny estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) na kolumnie 3325-IL60, porównanie z kolumną z glikolem polietylenowym (PEG)
suitable for GC
About This Item
Polecane produkty
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: PEG 3, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm
column: SLB-IL60, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (29505-U)
oven: 170 °C, 1 °C/min to 225 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 260 °C
carrier gas: helium, 1.2 mL/min
liner: 1.0 μL 100:1 split
liner: 4 mm I.D., split/splitless type, single taper wool packed FocusLiner design
sample: Supelco 37-Component FAME Mix (47885-U) + C22:5n3, in methylene chloride
Zastosowanie
agriculture
clinical
food and beverages
Informacje prawne
Standardowe
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)