Key Documents
57362-U
SPME Fiber Assortment Kit
DVB/CAR/PDMS, PDMS/DVB, PDMS, CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 65 μm (PDMS/DVB), 100 μm (PDMS), 50 μm (DVB layer in DVB/CAR/PDMS), 30 μm (CAR/PDMS layer in DVB/CAR/PDMS), 85 μm (CAR/PDMS)
Synonim(y):
Solid Phase Microextraction Fiber Kit
About This Item
Polecane produkty
product name
SPME fiber assortment kit 5, needle size 23 ga, for use with autosampler
Materiały
assorted colors hub
fused silica fiber
Poziom jakości
rozmiar igły
23 ga
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
30 μm (CAR/PDMS layer in DVB/CAR/PDMS)
50 μm (DVB layer in DVB/CAR/PDMS)
65 μm (PDMS/DVB)
85 μm (CAR/PDMS)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
1 cm
grupa aktywna macierzy
CAR/PDMS coating
DVB/CAR/PDMS coating
PDMS coating
PDMS/DVB coating
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with autosampler
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Komponenty
- 65μm PDMS/DVB coating
- 50/30μm DVB/Carboxen/PDMS coating
- 85μm Carboxen/PDMS coating
- 100μm PDMS coating
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)