Kluczowe dokumenty
57307
SPME fiber assortment kit 1
for use with autosampler, needle size 24 ga
About This Item
Polecane produkty
Materiały
assorted colors hub
fused silica fiber
Poziom jakości
rozmiar igły
24 ga
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
7 μm (PDMS)
85 μm (PA)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
1 cm
grupa aktywna macierzy
PA coating
PDMS coating
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with autosampler
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Komponenty
- 85μm polyacrylate coating
- 100μm polydimethylsiloxane coating
- 7μm polydimethylsiloxane coating
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)