Kluczowe dokumenty
57329-U
SPME Fiber Assembly
DVB/CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 50 μm (DVB layer), 30 μm (CAR/PDMS layer)
Synonim(y):
StableFlex™ 1CM SPME FIBER PK3,AUTO,50/30UM DVB/CARBOXEN-PDMS
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
SPME Fiber Assembly, 50/30µm DVB/CAR/PDMS, StableFlex (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, plain gray hub
Materiały
StableFlex fiber
plain gray hub
rozmiar igły
24 ga
opakowanie
pk of 3
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
1 cm
Matryca
Carboxen® carbon molecular sieve
grupa aktywna macierzy
50/30µm DVB/CAR/PDMS
DVB/CAR/PDMS coating
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
Autosampler
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Przypis
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde
Chromatograms
application for SPME, suitable for GCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.