Kluczowe dokumenty
G003784
GC Analysis of Volatiles in Roasted Coffee Beans on Omegawax after SPME using a 50/30 μm DVB/Carboxen/PDMS Fiber
application for SPME, suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
parametry testowe
sample/matrix: 2 g of coffee beans
SPME fiber: 50/30 μm divinylbenzene/Carboxen on polydimethylsiloxane on a StableFlex fiber (57329-U)
extraction: headspace, with a pre-equilibration period of 10 min. at 60 °C, and then a fiber exposure of 40 min. at 60 °C, agitated in an alternate clockwise-anticlockwise rotation mode at 500 rpm
desorption process: 260 °C for 5 min
column: Omegawax 250, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24136)
oven: 40 °C (5 min), 4 °C/min to 230 °C, 50 °C/min to 280 °C (2 min)
inj. temp.: 260 °C
detector: MS, m/z 40-400
carrier gas: helium, 34.8 cm/sec constant
injection: splitless
scan range: m/z 40-400
sample: Roasted coffee
liner: 0.75 mm I.D. SPME/Splitless (2633901)
przydatność
application for SPME
Zastosowanie
food and beverages
Komentarz do analizy
W tej aplikacji do analizy lotnych związków w palonej kawie wykorzystano SPME, a następnie analizę GC. SPME jest idealny do analizy przestrzeni nadpowierzchniowej próbek stałych, takich jak ziarna kawy. Włókno Carboxen/DVB/PDMS jest wybierane do analizy szerokiego zakresu analitów powszechnie występujących w palonych ziarnach kawy. Stosunkowo polarna kolumna Omegawax 250 GC zapewnia wysoką rozdzielczość.
Informacje prawne
Analit
Opis
    Methyl acetate
    2-Methylfuran
    Ethyl acetate
    2-Butanone
    2,3-Dihydro-5-methylfuran
    Ethyl alcohol
    2,5-Dimethylfuran
    2,3-Butanedione
    3-Hexanone
    2,3-Pentanedione
    Hexanal
    3-Penten-2-one
    2,3-Hexanedione
    1-Methylpyrrole
    3,4-Hexanedione
    α-Terpinene
    Pyridine
    (R)-(+)-Limonene, purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
    Pyrazine
    γ-Terpinene
    2-Methylpyrazine
    p-Cymene
    2,5-Dimethylpyrrole
    Acetoin, primarily dimer, ≥95%, FG
    2,5-Dimethylpyrazine
    2,6-Dimethylpyrazine
    2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG
    2,3-Dimethylpyrazine
    4-Heptanone
    3-Ethylpyridine
    2,3,5-Trimethylpyrazine
    Furfural
    Pyrrole
    Furfuryl acetate
    Linalool
    Linalyl acetate
    5-Methylfurfural
    γ-Butyrolactone
    2-Acetyl-1-methylpyrrole
    Furfuryl alcohol
    2-Acetylpyrrole
    Pyrrole-2-carboxaldehyde
    Zobacz wszystko (42)
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
kolumna analityczna
produkt powiązany
składnik fazy ruchomej
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)