Kluczowe dokumenty
84233
2,5-Dimethylpyrazine
analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.5% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤1.0% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.500-1.504
n20/D 1.502 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
gęstość
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
Cc1cnc(C)cn1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-3-8-6(2)4-7-5/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
LCZUOKDVTBMCMX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?