Merck
606421
Sigma-Aldrich
Acrolein-2-13C
≥99 atom % 13C, ≥90% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonim(y):
2-Propenal-2-13C
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=13CHCHO
Masa cząsteczkowa:
57.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥90% (CP)
zawiera
hydroquinone as stabilizer
zanieczyszczenia
≤10% water
tw
53 °C (lit.)
mp
-87 °C (lit.)
gęstość
0.850 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C=[13CH]C=O
InChI
1S/C3H4O/c1-2-3-4/h2-3H,1H2/i2+1
Klucz InChI
HGINCPLSRVDWNT-VQEHIDDOSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)