Merck
W341703
Sigma-Aldrich
3-Penten-2-one
≥70%
Synonim(y):
Methyl propenyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=CHCOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.12
Numer FEMA:
3417
Beilstein:
1633505
Numer WE:
Nr Rady Europy:
666
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.044
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Halal
Kosher
ciśnienie pary
760 mmHg ( 121 °C)
Próba
≥70%
zanieczyszczenia
~30% Mesityl oxide
współczynnik refrakcji
n20/D 1.437 (lit.)
tw
121-124 °C (lit.)
gęstość
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fishy; fruity
ciąg SMILES
CC(C=CC)=O
InChI
1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
LABTWGUMFABVFG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
69.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
21 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)