Merck
65693
Supelco
Pyrazine
analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
80.09
Beilstein:
103905
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
tw
115-116 °C (lit.)
mp
50-56 °C (lit.)
gęstość
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
c1cnccn1
InChI
1S/C4H4N2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H
Klucz InChI
KYQCOXFCLRTKLS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
131.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
55 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde